Learn More
Epredia™ Thinline Slotted Cassettes in Tube Packs
For routine tissue samples, cassettes are compatible with all Epredia PrintMate™ Cassette Printers and have a front lid hinge with color-matched, attached lids available in 12 different color varieties.
Marke: Epredia™ B851736GY
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Druck
- Die Oberflächenbeschaffenheit und die verstärkten Druckflächen wurden zur Optimierung der Druckqualität konzipiert
- Das Röhrchendesign wurde speziell entwickelt, um Staus zu reduzieren und Ausfallzeiten zu vermeiden
Sammlung, Verarbeitung und Einbettung
- Kassettendesign und Durchflusseigenschaften wurden getestet, um eine effizientes Reagenzaustausch zu gewährleisten
- Die Öffnungs- und Schließkräfte sind an eine einfache Handhabung angepasst und schützen gleichzeitig wertvolle Gewebeproben
Schnitt-
- Präzisionstechnik für die feste Verbindung mit Mikrotomen
Archivierung
- Die Oberflächenstruktur der Kassette optimiert die Scannbarkeit für die Archivierung
Spezifikation
Schlitze (context?) /Vertiefungen | |
750/Karton | |
Ja | |
Zur Verwendung mit PrintMate™ Druckern |
Ja | |
Befestigter Deckel, vorderseitiges Scharnier | |
Grau | |
Geschlitzte Kassette |