Learn More
Sonoco™ ThermoSafe LabMailer Specimen Tube Mailers
Shock-absorbing polystyrene foam mailers accept sample tubes with rubber or screw caps
193.00 CHF
Spezifikation
Anwendungen Ideal für den Transport von ungefährlichem Blut, Urin oder anderen Laborproben
Material Polystyrol-Schaumstoff
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Fassungsvermögen Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17808703
Unterlagen ansehen
Sonoco™
409
7, 10, 15 und 25 ml 5 Röhrchen
193.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Two-piece assembly with snap-lock fasteners holds contents in place
  • Ideal for mailing or transporting nonhazardous blood, urine, or other lab samples.
†Includes slotted area for up to four slides.
Spezifikation
Spezifikation
Ideal für den Transport von ungefährlichem Blut, Urin oder anderen Laborproben
Polystyrol-Schaumstoff
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sonoco™ ThermoSafe LabMailer Specimen Tube Mailers