Learn More
Sonoco™ ThermoSafe LabMailer Specimen Tube Mailers
Shock-absorbing polystyrene foam mailers accept sample tubes with rubber or screw caps
Marke:  Sonoco™ 409
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17808703
  • 193.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Two-piece assembly with snap-lock fasteners holds contents in place
  • Ideal for mailing or transporting nonhazardous blood, urine, or other lab samples.
†Includes slotted area for up to four slides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 Röhrchen
7,875 x 5,125 x 1,5 Zoll
170 mm
7, 10, 15 und 25 ml
Ideal für den Transport von ungefährlichem Blut, Urin oder anderen Laborproben
16 mm
Nur Schaumstoff-Versandbehälter. Muss Versandhülse Modell 410 kaufen, fasst 5 Röhren
Polystyrol-Schaumstoff