Learn More
Produktcode | Marke | Kühlleistung | Temperaturbereich | Model | PumpType | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kühlleistung | Temperaturbereich | Model | PumpType | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15759609
|
Thermo Scientific™
1014C10560210001 |
Bis zu 900 Watt (60 Hz) 750 Watt (50 Hz) | 5 °C bis 40 °C |
10251.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16211001
|
Thermo Scientific™
1114C10560210001 |
Bis zu 1.400 Watt (60 Hz) 1.170 Watt (50 Hz) | 5 °C bis 90 °C |
11055.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Die zuverlässigen, anwenderfreundlichen und einfach zu wartenden Thermo Scientific™ ThermoFlex Umwälzkühler wurden für die anspruchsvollsten Applikationen optimiert.Die ThermoFlex Plattform wurde von Beginn an unter besonderer Berücksichtigung von Kundenwünschen entwickelt.Diese Hochleistungskühlerplattform mit einer Kühlleistung von bis zu 24.000 W (81.948 BTU/h) kann so konfiguriert werden, dass sie die Anforderungen der Applikationen erfüllt.
ThermoFlex-Kühler sind jetzt in Modellen mit geringer Geräuschentwicklung erhältlich.Die leise Leistung (<58 dBA) trägt zu einer sicheren und stressreduzierten Arbeitsumgebung bei.Diese rauscharmen Modelle sind so konzipiert, dass sie über den gesamten Betriebsbereich des Kühlers leise bleiben und gleichzeitig die Temperaturregelgenauigkeit beibehalten
*Jetzt noch leiser, mit weniger als 58 dBA
Anwenderfreundlichkeit
- Eine intuitive Anwenderoberfläche für eine einfache Bedienung
- Luft- und Wasserfilter können im laufenden Betrieb ausgetauscht werden
- Innovative Verpackung für eine schnelle Installation
- Kurzanleitung für problemlosen Systemstart
Herausragendes Leistungsverhalten
- Verbesserte Kühlleistung
- Höhere Zuverlässigkeit
- Wartungsfreundlich
Konfigurierbares Design
- Große Bandbreite an Kühlleistungen
- Verschiedene Optionen verfügbar
- Flexibilität bei der Installation
Empfohlen für:
- Luft-und Raumfahrt
- Analytische Chemie
- Biotechnologie
- Chemikalien
- Industrie
- Medizin
- Pharmazeutik
- Research
- Universitäten