Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Serie Flüssigstickstoff-Transportbehälter
Lagern und dispensieren kleiner Mengen Flüssigstickstoff mit unseren wirtschaftlichen und langlebigen Flüssigstickstoff-Transfergefäßen.
Marke: Thermo Scientific™ TY509X3
2014.81 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Lagern und dispensieren kleiner Mengen Flüssigstickstoff mit unseren wirtschaftlichen und langlebigen Thermo Scientific™ Thermo Baureihen für Flüssigstickstoff-Transfergefäßen. Thermo Baureihe umfasst sechs Modelle mit einer Kapazität von 5 bis 32 l. Es sind auch komplette Sortimente an Handlings- und Dispensierzubehör sowie Transportwagen erhältlich.
Eigenschaften:
- Ideal zum Umfüllen von Flüssigstickstoff in andere Kryobehälter
- Leichte Dewar-Gefäße aus Aluminium gewährleisten eine niedrige statische Verdampfung
- Optionales Entnahmegerät, 12 ml-Schöpfkelle und Zubehör-Rollwagen
- Die kompakten Dewar-Gefäße Thermo 5 und 10 verfügen über Eimergriffe, die ein genaues Dosieren ermöglichen und sind so auch für Anwendungen geeignet, bei denen nur geringe Mengen an Flüssigstickstoff erforderlich sind
- Die Modelle Thermo 10, 20 und 30 können mit Entnahmezubehör mit Eigendruck ausgerüstet werden, das eine einfache LN2-Abgabe ohne Gießen erlaubt.
Hinweis:
Die Angabe zur statischen Verdampfungsrate basiert auf einem neuen Behälter ohne Deckelöffnung und Beladung. Die tatsächliche Verdampfungsrate kann je nach Applikation und Gerätezustand abweichen.
Spezifikation
LN2-Transfergefäß | |
24,7 in. | |
14,5 in. | |
36,8 cm | |
24 lb. | |
8,6 kg |
20 l | |
62,8 cm | |
2 in. | |
5 cm | |
19 lb. |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen