Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Serie Flüssigstickstoff-Transportbehälter
Lagern und dispensieren kleiner Mengen Flüssigstickstoff mit unseren wirtschaftlichen und langlebigen Flüssigstickstoff-Transfergefäßen.
Marke:  Thermo Scientific™ TY509X2
1842.67 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10318543
  • 1939.65 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
Lagern und dispensieren kleiner Mengen Flüssigstickstoff mit unseren wirtschaftlichen und langlebigen Thermo Scientific™ Thermo Baureihen für Flüssigstickstoff-Transfergefäßen. Thermo Baureihe umfasst sechs Modelle mit einer Kapazität von 5 bis 32 l. Es sind auch komplette Sortimente an Handlings- und Dispensierzubehör sowie Transportwagen erhältlich.
Eigenschaften:
  • Entwickelt für den Transport von Flüssigstickstoff zu den Kryobehältern
  • Leichte Dewar-Gefäße aus Aluminium gewährleisten eine niedrige statische Verdampfung
  • Entnahmevorrichtung, 12 ml-Schöpfkelle und Rollwagen als optionales Zubehör erhältlich.
  • Die kompakten Dewar-Gefäße Thermo 5 und 10 verfügen über Griffe, die ein genaues Dosieren ermöglichen und sind so auch für Anwendungen geeignet, bei denen nur geringe Mengen an Flüssigstickstoff erforderlich sind
  • Die Modelle Thermo 10, 20 und 30 können mit Entnahmezubehör mit Eigendruck ausgerüstet werden, das eine einfache LN2-Abgabe ohne Gießen erlaubt.
Hinweis:
Die Angabe zur statischen Verdampfungsrate basiert auf einem neuen Behälter ohne Deckelöffnung und Beladung. Die tatsächliche Arbeitsleistungsfähigkeit fällt je nach Anwendung unterschiedlich aus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
LN2-Transfergefäß
21,5 in.
10,3 in.
26,2 cm
14 lb.
13 lb.
10 l
54,6 cm
2,2 in.
5,6 cm
6,4 kg
5,9 kg
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Thermo Serie Flüssigstickstoff-Transportbehälter > Fassungsvermögen: 10 l