Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific TSU Series Undercounter Refrigerators
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific TSU Series Undercounter Laboratory Refrigerators offer a compelling cold storage option for a wide variety of laboratories. With a full suite of alarms, whisper quiet operation, and NSF 456 certified performance, the TSU Series is designed specifically for laboratory settings.
4018.00 CHF - 4046.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 4.5 cu.ft.
Kapazität (metrisch) 127 L
Temperaturbereich 2°C to 8°C
No. of Doors 1
Einschübe 2 Adjustable
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Ausführung der Tür Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Ausführung der Tür Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
30286164
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
TSU405GV
Glass EU
4046.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30286162
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
TSU405SV
Solid EU
4018.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific TSU Series Undercounter Laboratory Refrigerators offer a compelling cold storage option for a wide variety of laboratories. With a full suite of alarms, whisper quiet operation, and NSF 456 certified performance, the TSU Series is designed specifically for laboratory settings.
  • Remote alarm contacts
  • NSF 456 Certified
  • Whisper quiet operation
  • ENERGYStar certified
  • Green refrigerants support global greenhouse gas emission reduction initiatives
  • Hi/Lo temperature, door ajar, and power fail alarms
Spezifikation
Spezifikation
4.5 cu.ft.
2°C to 8°C
2 Adjustable
Painted Steel
Optional
Alarms, Remote Alarm Contacts
25.6 x 20.5 x 32.7 in. (650 x 520 x 830 mm)
127 L
1
Painted Steel
Undercounter
Automatic
Forced-air
20.3 x 17.3 x 22 in. (516 x 440 x 560 mm)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Thermo Scientific TSU Series Undercounter Refrigerators