missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Thermo Scientific TSU Series Undercounter Refrigerators
GREENER_CHOICE

Thermo Scientific TSU Series Undercounter Laboratory Refrigerators offer a compelling cold storage option for a wide variety of laboratories. With a full suite of alarms, whisper quiet operation, and NSF 456 certified performance, the TSU Series is designed specifically for laboratory settings.

Marke:  Thermo Scientific™ TSU405GV

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 30286164

  • 4046.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Thermo Scientific TSU Series Undercounter Laboratory Refrigerators offer a compelling cold storage option for a wide variety of laboratories. With a full suite of alarms, whisper quiet operation, and NSF 456 certified performance, the TSU Series is designed specifically for laboratory settings.

  • Remote alarm contacts
  • NSF 456 Certified
  • Whisper quiet operation
  • ENERGYStar certified
  • Green refrigerants support global greenhouse gas emission reduction initiatives
  • Hi/Lo temperature, door ajar, and power fail alarms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

4.5 cu.ft.
2°C to 8°C
1
Painted Steel
CE, REACH, RoHS
Optional
Alarms, Remote Alarm Contacts
25.6 x 20.5 x 32.7 in. (650 x 520 x 830 mm)
EU
230 V, 50 Hz
127 L
Glass
2 Adjustable
Painted Steel
Undercounter
Automatic
Forced-air
20.3 x 17.3 x 22 in. (516 x 440 x 560 mm)
230 V
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific™ Thermo Scientific TSU Series Undercounter Refrigerators >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt