Learn More
Thermo Scientific™ Thermo-Seal Heißsiegelfolie
Geeignet für Langzeitlagerung bei niedrigen Temperaturen, Transport und Hochtemperaturanwendungen wie PCR
Marke:  Thermo Scientific™ AB-0559
148.00 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11934275
  • 222.00 CHF / 100 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
  • Kann in Wasserbad-Thermocyclern verwendet werden
  • Folie/Polypropylen-Laminat
  • Bietet eine sehr starke Dichtung, die nur mit dem Folienentferner geschält werden kann
  • Kann mit einer einzelnen Pipettenspitze oder einer Durchstoßplatte durchstochen werden
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit der Versiegelung: -80 °C bis +120 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thermo-Seal; Folienlaminat, 85 x 135 mm
Aluminum
Für den automatisierten ALPS 25 Laborplattenversiegler
Bögen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Thermo Scientific Matrix
    Rüsten Sie Ihr Labor mit hochwertigen Verbrauchsmaterialien und Geräten für die Lagerung zu unschlagbaren Preisen auf.
    Aktionscode: 25075
    Gültig bis zum2025-06-30
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-07-03
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Thermo-Seal Heißsiegelfolie > Für ALPS 25 Automatisiertes Laborplattenversiegelungsgerät; Bleche