Learn More
Thermo Scientific™ Spectronic™ 20-Wolfram-Lampe
Eine Ersatzbirne für die Verwendung mit Spectronic Unicam Scanning Spektrophotometern.
Marke:  Thermo Scientific™ 333385000
Artikelnummer. 11876195
  • 910.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 650 Volt
  • 1788 Watt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
650 Volt, 1788 Watt
Wolfram-Lampe
Spectronic™ 20-Modelle
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Spectronic™ 20-Wolfram-Lampe > Wolfram-Lampe, 6.5 V