Learn More
UVP HM-4000 Multidiser Hybridisation oven
Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +10 °C bis 80 °C in der oberen Kammer; Umgebungstemperatur +10 °C bis 99,9 °C in der unteren Kammer
Marke: UVP 95-0340-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Genaue und konsistente Temperaturregelung und variable Rotationsgeschwindigkeit. In verschiedenen Größen erhältlich. Einige Einheiten verfügen über andere Funktionen, um Laborplatz zu sparen. Die Steuerung erfolgt über Tastatur, Wippschalter und Drehregler.HB-500
- Eine Einheit in Tischgröße für Start-up-Labore oder Labore mit geringer Auslastung.
HB-1000
- Eine Einheit in Standardgröße für stark ausgelastete Labore. Um Platz zu sparen, können die Einheiten können gestapelt werden.
HL-2000
- HB-1000 Ofen und CX-2000 Quervernetzer in einer platzsparenden Einheit kombiniert.
HM-4000
- Inkl. zwei unabhängig betriebenen Fächern, um eine Vielzahl von Bewegungen zu ermöglichen.
Die UVP-Hybridisierungsöfen eignen sich zur Southern Blot-, Northern Blot- und in situ-Hybridisierung.
Spezifikation
Acero inoxidable | |
Hybridisierungs-Inkubator | |
230 V |
Umgebungstemperatur +10 °C bis 80 °C in der oberen Kammer; Umgebungstemperatur +10 °C bis 99,9 °C in der unteren Kammer | |
HB-4000 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP HM-4000 Multidiser Hybridisation oven > Multidiser-Hybridisierung mit Orbitalschüttler-Steuerung mit variabler Drehzahl, großes LED-Display 356 mm x 273 mm x 273 mm + 280 x 95 x 292 mm (B x T x H), Umgebungstemperatur bis 100 °C, 230 V, 50 Hz, UVP
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur