Learn More
Thermo Scientific™ RockIt Rocking bioreactor BioProcess Container (BPC)
685.00 CHF - 730.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Single-Use Bioreactor |
---|---|
Anschlussdetail | 5 Panel ports |
Schlauchmaterial Leitung 1 | C-flex |
Schlauchmaterial Leitung 2 | P.C. Silicone |
Schlauchmaterial Leitung 3 | C-flex |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17958151
|
Thermo Scientific
SH30980.03 |
20 L |
685.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17918201
|
Thermo Scientific
SH30980.04 |
50 L |
730.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Spezifikation
Single-Use Bioreactor | |
C-flex | |
C-flex | |
P.C. Silicone |
5 Panel ports | |
P.C. Silicone | |
P.C. Silicone |