Learn More
Thermo Scientific™ RockIt Rocking bioreactor BioProcess Container (BPC)
Marke: Thermo Scientific SH30980.03
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Bioprocess Container for Liquid | |
Single-Use Bioreactor | |
Steril | |
Thermo Scientific | |
Gammabestrahlt | |
5 cm (2 in) | |
5 cm (2 in) | |
C-flex | |
C-flex | |
P.C. Silicone | |
22.25 ft. | |
26.12 ft. |
20 L | |
Plastic Film | |
5 Panel ports | |
1 | |
100 cm (39.4 in) | |
105 cm (41.3 in) | |
10 cm (3.9 in) | |
P.C. Silicone | |
P.C. Silicone | |
22.25 x 26.12 ft | |
678.18 cm | |
796.14 cm |