Learn More
Thermo Scientific™ RockIt Rocking bioreactor BioProcess Container (BPC)
Marke: Thermo Scientific SH30980.04
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
50 L | |
C-Flex | |
Ea. | |
100 cm (39.4 in.) | |
105 cm (41.3 in.) | |
10 cm (3.9 in.) | |
P.C. Silicone | |
P.C. Silicone | |
28.62 x 29.37 ft. |
Single-Use Bioreactor | |
5 Panel ports | |
Gamma-Irradiation | |
5 cm (2 in.) | |
5 cm (2 in.) | |
C-flex | |
C-flex | |
P.C. Silicone |