Learn More
Thermo Scientific™ B-PER™ Complete Bacterial Protein Extraction Reagent
Effiziente, schonende Lyse und Extraktion von E. coli und anderen Bakterienzellen
Marke:  Thermo Scientific™ 89822
748.03 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15265743
  • 1122.00 CHF / 500 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: Es stehen Reagenzien-Pakete mit Tris- oder Phosphatpuffer zur Verfügung. Kits enthalten Tris-basiertes B-PER Reagenz plus Lysozym- und DNase I-Enzyme.
Beschreibung
Beschreibung
  • Ein anwenderfreundliches Zelllysereagenz, das Zellen effektiv aufschließt und native oder rekombinante Proteine ohne Denaturierung auflöst
  • Alle B-PER-Reagenzien sind kompatibel mit nachgeordneten Anwendungen wie Affinitätschromatographie (z. B. immobilisierte Metallaffinitätschromatographie, Glutathion-Chromatographie), SDS-PAGE und Proteinquantifizierung (z. B. Pierce BCA-Protein-Assay, Pierce 660 nm-Assay)
  • Diese Komplett-Formulierung kombiniert das Lyse-Reagenz mit Lysozym und eine universelle Nuklease, um eine milde Extraktion sowohl von gramnegativen als auch grampositiven Bakterien zu ermöglichen
  • In Abhängigkeit von der jeweiligen Anwendung können Proteasehemmer, Salze, Reduktionsmittel, Vergällungsmittel und Chelatbildner dem Reagenz hinzugefügt werden.
Aufgaben des B-PER Bacterial Protein Extraction Reagent:
  • Waschmittel in TRIS-Puffer mit Lysozym und Universalnuklease
  • Verbesserte Zelllyse und DNA-Verdau, wodurch lösliche Proteine freigesetzt werden und die Viskosität reduziert wird, um die Ausbeuten zu steigern
  • Rückgewinnung von Proteinen mit hohem Molekulargewicht (High-MW-Proteine)
  • Kostengünstig, vergleichbar mit Merck Millipore BugBuster™ Master Mix
  • Effektiver als herkömmliche Ultraschallbehandlung und die typischen selbst angesetzten Lysepuffer, die oft auch Detergenzien oder Komponenten enthalten, die nachfolgende Anwendungen stören
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Firmeneigenes Detergenz in 20 mM Tris-Puffer, pH 7,5, enthält Lysozym und Universal-Nuklease
Reagenz für die Extraktion bakterieller Proteine
Bei 4 °C lagern.
500 ml
500 ml
B-PER™
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA403694 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number89822
ChargennummerZL405089 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number89822
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/12/2024 Catalog Number89822
ChargennummerZK403481 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number89822
ChargennummerZK401610 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number89822
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ B-PER™ Complete Bacterial Protein Extraction Reagent > 500 ml