Learn More
Thermo Scientific™ B-PER™ Complete Bacterial Protein Extraction Reagent
Effiziente, schonende Lyse und Extraktion von E. coli und anderen Bakterienzellen
Marke:  Thermo Scientific™ 89821
436.02 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15255743
  • 654.00 CHF / 250 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: Es stehen Reagenzien-Pakete mit Tris- oder Phosphatpuffer zur Verfügung. Kits enthalten Tris-basiertes B-PER Reagenz plus Lysozym- und DNase I-Enzyme.
Beschreibung
Beschreibung
  • Ein anwenderfreundliches Zelllysereagenz, das Zellen effektiv aufschließt und native oder rekombinante Proteine ohne Denaturierung auflöst
  • Alle B-PER-Reagenzien sind kompatibel mit nachgeordneten Anwendungen wie Affinitätschromatographie (z. B. immobilisierte Metallaffinitätschromatographie, Glutathion-Chromatographie), SDS-PAGE und Proteinquantifizierung (z. B. Pierce BCA-Protein-Assay, Pierce 660 nm-Assay)
  • Diese Komplett-Formulierung kombiniert das Lyse-Reagenz mit Lysozym und eine universelle Nuklease, um eine milde Extraktion sowohl von gramnegativen als auch grampositiven Bakterien zu ermöglichen
  • In Abhängigkeit von der jeweiligen Anwendung können Proteasehemmer, Salze, Reduktionsmittel, Vergällungsmittel und Chelatbildner dem Reagenz hinzugefügt werden.
Aufgaben des B-PER Bacterial Protein Extraction Reagent:
  • Waschmittel in TRIS-Puffer mit Lysozym und Universalnuklease
  • Verbesserte Zelllyse und DNA-Verdau, wodurch lösliche Proteine freigesetzt werden und die Viskosität reduziert wird, um die Ausbeuten zu steigern
  • Rückgewinnung von Proteinen mit hohem Molekulargewicht (High-MW-Proteine)
  • Kostengünstig, vergleichbar mit Merck Millipore BugBuster™ Master Mix
  • Effektiver als herkömmliche Ultraschallbehandlung und die typischen selbst angesetzten Lysepuffer, die oft auch Detergenzien oder Komponenten enthalten, die nachfolgende Anwendungen stören
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Firmeneigenes Detergenz in 20 mM Tris-Puffer, pH 7,5, enthält Lysozym und Universal-Nuklease
Reagenz für die Extraktion bakterieller Proteine
Bei 4 °C lagern.
250 ml
250 ml
B-PER™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA403817 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number89821
ChargennummerZL403480 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number89821
ChargennummerZK399422 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number89821
ChargennummerZJ399421 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog Number89821
ChargennummerZI399420 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number89821
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ B-PER™ Complete Bacterial Protein Extraction Reagent > 250 ml