Learn More
Nunc™ Thermo Scientific™ Nunc™ Universal-Rack mit Schnappverschluss für Kryoröhrchen
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Universal-Rack mit Schnappverschluss für Kryoröhrchen eignet sich zur Lagerung von Röhrchen für automatisiertes Kommissionieren, Liquid Handling und andere Anwendungen mit hohem Durchsatz.
274.00 CHF - 275.00 CHF
Spezifikation
Menge | 10/Packung, 10/Karton |
---|---|
Typ | Kryoröhrchen-Lagerregal (mit Klinke) |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15533694
![]() |
Nunc™
331825-BR |
2 ml-Kryoröhrchen |
274.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15543694
![]() |
Nunc™
331826-BR |
5 ml-Kryoröhrchen |
275.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Universal-Latch-Gestell für Kryoröhrchen eignet sich zur Lagerung von Röhrchen für automatisiertes Kommissionieren, Liquid Handling und andere Anwendungen mit hohem Durchsatz.
- Nicht steril
- 10/Karton
Spezifikation
10/Packung, 10/Karton | |
Kryoröhrchen-Lagerregal (mit Klinke) |