Learn More
Nunc™ Thermo Scientific™ Nunc™ Universal-Rack mit Schnappverschluss für Kryoröhrchen
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Universal-Rack mit Schnappverschluss für Kryoröhrchen eignet sich zur Lagerung von Röhrchen für automatisiertes Kommissionieren, Liquid Handling und andere Anwendungen mit hohem Durchsatz.
Marke: Nunc™ 331826-BR
197.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Universal-Latch-Gestell für Kryoröhrchen eignet sich zur Lagerung von Röhrchen für automatisiertes Kommissionieren, Liquid Handling und andere Anwendungen mit hohem Durchsatz.
- Nicht steril
- 10/Karton
Spezifikation
Für 5 ml-Kryobank, nicht steril | |
5 ml-Kryoröhrchen | |
10/Packung, 10/Karton | |
Kryoröhrchen-Lagerregal (mit Klinke) |