Learn More
Thermo Scientific™ Entnahmeröhrchen mit geringer Proteinbindung
Mit Thermo Scientific Pierce Mikrozentrifugenröhrchen mit geringer Proteinbindung minimieren Sie Proteinprobenverluste während der Probenmanipulation insbesondere dann, wenn viele Verarbeitungsschritte anfallen.
45.09 CHF - 334.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Röhrchen mit geringer Proteinbindung |
---|---|
Produktlinie | Pierce™ |
Produkttyp | Entnahmeröhrchen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15342617
|
Thermo Scientific™
90410 |
1.5 mL | 250 |
45.16 CHF
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15352617
|
Thermo Scientific™
90411 |
1.5 mL | 2500 |
334.00 CHF
2500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15382617
|
Thermo Scientific™
88379 |
2 mL | 250 |
45.09 CHF
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15392617
|
Thermo Scientific™
88380 |
2 mL | 2500 |
327.00 CHF
2500 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific Pierce Mikrozentrifugenröhrchen mit geringer Proteinbindung (1,5 oder 2 ml) unterstützen die Minimierung von Proteinprobenverlusten während der Probenmanipulation und sind hervorragend für Anwendungen mit umfangreichen Verarbeitungsschritten.
Pierce Mikrozentrifugenröhrchen mit geringer Proteinbindung unterstützen die Minimierung von Probenverlusten bei Anwendungen in der Massenspektrometrie und Immunpräzipitation/Co-Immunpräzipitation. Die Röhrchen sind mit 250 Stück pro Packung praktisch verpackt, was selbst bei Großpackungen Kontaminationen minimiert.• Stabil– Bei Drehzahlen von bis zu 20.000 RZB verwendbar
• Kompatibel– Für Anwendungen in der Massenspektrometrie und Immunpräzipitation (IP)
• Ohne Nuklease– Zertifizierte RNase/DNase-freie Röhrchen aus Polypropylen
Spezifikation
Röhrchen mit geringer Proteinbindung | |
Pierce™ | |
Entnahmeröhrchen |