Learn More
Thermo Scientific™ Entnahmeröhrchen mit geringer Proteinbindung
Mit Thermo Scientific Pierce Mikrozentrifugenröhrchen mit geringer Proteinbindung minimieren Sie Proteinprobenverluste während der Probenmanipulation insbesondere dann, wenn viele Verarbeitungsschritte anfallen.
Marke: Thermo Scientific™ 88380
287.85 CHF gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21661" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific Pierce Mikrozentrifugenröhrchen mit geringer Proteinbindung (1,5 oder 2 ml) unterstützen die Minimierung von Proteinprobenverlusten während der Probenmanipulation und sind hervorragend für Anwendungen mit umfangreichen Verarbeitungsschritten.
Pierce Mikrozentrifugenröhrchen mit geringer Proteinbindung unterstützen die Minimierung von Probenverlusten bei Anwendungen in der Massenspektrometrie und Immunpräzipitation/Co-Immunpräzipitation. Die Röhrchen sind mit 250 Stück pro Packung praktisch verpackt, was selbst bei Großpackungen Kontaminationen minimiert.• Stabil – Bei Drehzahlen von bis zu 20.000 RZB verwendbar
• Kompatibel – Für Anwendungen in der Massenspektrometrie und Immunpräzipitation (IP)
• Ohne Nuklease – Zertifizierte RNase/DNase-freie Röhrchen aus Polypropylen
Spezifikation
Entnahmeröhrchen | |
2500 x 2-ml-Röhrchen | |
Pierce™ |
Röhrchen mit geringer Proteinbindung | |
2 ml |