Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 (C8) Säulen, 3 μm Partikelgröße
Die chemisch an die Silika-Oberfläche gebundene C8 Monolayer-Alkylkettenschicht und gewährleistet eine reproduzierbare und effiziente stationäre Phase
565.00 CHF - 595.00 CHF
Spezifikation
Säulenformat | Analysesäule |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 4.6 mm |
Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
Partikelgröße | 3 μm |
pH | 2 bis 8 |
Beschreibung
- Zuverlässige, wenig aufnahmefähige Phase
- Lange Lebensdauer der Säule, auch unter basischen Bedingungen
- Hergestellt nach ISO 9001:2000-Qualitätsnormen
- Kostengünstig
Spezifikation
Analysesäule | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
L7 | |
Silika, kugelförmig, vollporös,Typ A | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
4.6 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
MOS-2 (C8) | |
6.5% | |
Ja |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 (C8) Säulen, 3 μm Partikelgröße