Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 (C8) Säulen, 3 μm Partikelgröße
Die chemisch an die Silika-Oberfläche gebundene C8 Monolayer-Alkylkettenschicht und gewährleistet eine reproduzierbare und effiziente stationäre Phase
Marke:  Thermo Scientific™ 30303-104630
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10180983
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Zuverlässige, wenig aufnahmefähige Phase
  • Lange Lebensdauer der Säule, auch unter basischen Bedingungen
  • Hergestellt nach ISO 9001:2000-Qualitätsnormen
  • Kostengünstig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
100 mm
3 μm
120 Å
60 °C
MOS-2 (C8)
6.5%
Ja
4.6 mm
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
170 m²/g
L7
Silika, kugelförmig, vollporös,Typ A
Umkehrphase
Umkehrphase
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 (C8) Säulen, 3 μm Partikelgröße > Partikelgröße: 3 μm; 100 x 4,6 mm (L x ID)