Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS 3 μm-C18-Säulen
Die robusten Mehrzweck-Säulen eignen sich besonders gut für Labore im Bereich der Qualitätssicherung und -kontrolle und für Anwendungen, bei denen Reproduzierbarkeit sowie eine lange Lebensdauer der Säulen erforderlich sind.
696.22 CHF - 798.84 CHF
Spezifikation
Partikelgröße 3 μm
Porengröße 130 Å
Oberfläche 170 m²/g
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase C18
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10619595
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
28103-033030
30 mm 3 mm
696.22 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10587660
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
28103-074630
70 mm 4.6 mm
788.35 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11553051
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
28103-254630
250 mm 4.6 mm
798.84 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Basendeaktivierung mit minimaler Silanol-Restaktivität
  • Außergewöhnlich gute Wiederholbarkeit
  • Kostengünstige Allzwecksäulen
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Spezifikation
3 μm
170 m²/g
C18
Umkehrphase
Umkehrphase
130 Å
Gehäuse L1
11%