Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS 3 μm-C18-Säulen
Die robusten Mehrzweck-Säulen eignen sich besonders gut für Labore im Bereich der Qualitätssicherung und -kontrolle und für Anwendungen, bei denen Reproduzierbarkeit sowie eine lange Lebensdauer der Säulen erforderlich sind.
Marke: Thermo Scientific™ 28103-033030
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Basendeaktivierung mit minimaler Silanol-Restaktivität
- Außergewöhnlich gute Wiederholbarkeit
- Kostengünstige Allzwecksäulen
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
3 mm | |
3 μm | |
130 Å | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
30 mm | |
2 bis 9 | |
170 m²/g | |
C18 | |
11% | |
Ja |