Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS 3 μm-C18-Säulen
Die robusten Mehrzweck-Säulen eignen sich besonders gut für Labore im Bereich der Qualitätssicherung und -kontrolle und für Anwendungen, bei denen Reproduzierbarkeit sowie eine lange Lebensdauer der Säulen erforderlich sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 28103-254630
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11553051
  • 798.84 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Basendeaktivierung mit minimaler Silanol-Restaktivität
  • Außergewöhnlich gute Wiederholbarkeit
  • Kostengünstige Allzwecksäulen
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
250 mm
3 μm
130 Å
60 °C
C18
11%
Ja
4.6 mm
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
170 m²/g
Gehäuse L1
kugelförmiges, vollporöses, basendeaktiviertes Silika
Umkehrphase
Umkehrphase