Learn More
Thermo Scientific™ Wash Buffer for Bisulfite Conversion Kit (concentrated)
Waschen Sie gebundene DNA, um Verunreinigungen aus der modifizierten DNA zu entfernen. Thermo Scientific™ EpiJET™ Waschpuffer (konzentriert) ist Bestandteil des EpiJET™ Bisulfit-Umwandlungskits (K1461) und kann gesondert erworben werden, wenn zusätzlicher Puffer für mehr Reaktionen benötigt wird. In 9 ml-Aliquoten erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific™ R2141
Artikelnummer. 13525160
  • 99.75 CHF / 9 Milliliter
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das EpiJET Bisulfite Conversion Kit wurde für die einfache und zuverlässige Bisulfit-Umwandlung von DNA für die Methylierungsanalyse entwickelt. Das Kit integriert die thermische DNA-Denaturierung und die Bisulfit-Umwandlungsreaktionen in einem Schritt. Die nicht methylierten Zytosinen werden mit dem pulverförmigen Modifikationsreagenz, das mit den beiden Modifikationslösungen rekonstituiert wurde, deaminiert und in Uracils umgewandelt. Dieser Schritt kann nach einem langen oder kurzen Protokoll durchgeführt werden, je nach Downstream-Prozess. Die konvertierte DNA wird für die Entsulfonierung an eine Membran gebunden und anschließend aufgereinigt und eluiert. Die resultierende Elution der konvertierten DNA eignet sich für eine Reihe von Verfahren, die bei der Methylierungsstatusanalyse verwendet werden, einschließlich PCR, qPCR, COBRA und Sequenzierung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
9 ml
EpiJET
Flüssig
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Wash Buffer for Bisulfite Conversion Kit (concentrated) > Konzentrierter Waschpuffer; 9 ml