Learn More
Thermo Scientific™ GTP-Lösung, Tris-gepuffert
GTP ist ein höchst stabiles Nukleotid mit ≥99 % Reinheit, das in zahlreichen molekularbiologischen Anwendungen verwendet wird
Marke:  Thermo Scientific™ R1461
69.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15255116
  • 71.75 CHF / 25000 Nanomol
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Das Tris-gepufferte Thermo Scientific GTP (Guanosin 5'-Triphosphat) ist ein extrem stabiles Nukleotid, das als wässrige Lösung mit 100 mM mit der TRIS-Base auf einen pH-Wert von 7,3 bis 7,5 titriert wird. Das Nukleotid hat eine Reinheit von mehr als 99 %, ist frei von Nukleaseaktivitäten und für die In-vitro-Transkription funktionell getestet.
Überblick
  • Mehr als 99 % Reinheit bestätigt durch HPLC
  • Frei von Spuren kontaminierender Nukleotide, Endo-, Exodeoxyribonuklease- und Ribonuklease-Aktivitäten
  • Höhere In-vitro-Transkriptionsausbeute mit Tris-gepufferten NTPs im Vergleich zu NTPs titriert mit NaOH.
  • Hohe Stabilität – 3 Jahre stabil bei -20 °C und nach mehrmaligem Auftauen
Anwendungen
  • in-vitro-Transkription
  • RNA-Amplifikation
  • siRNA-Synthese
  • aRNA-Synthese
Extinktionskoeffizient: 13,7 x 103 M-1 x cm-1 (pH 7,0)
Formel: C10H16N5O14P3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GTP Solution, Tris buffered, 100 mM (0.25 mL)
Store at –20°C.
100 mmol
0,25 ml
Flüssig
Trockeneis
Unmarkiert
in vitro Transcription, RNA Amplification
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2808556 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR1461
Chargennummer2869058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberR1461
Chargennummer2881858 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberR1461
Chargennummer2937187 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberR1461
Chargennummer2994796 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberR1461
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GTP-Lösung, Tris-gepuffert > 0,25 ml