Learn More
Bohlender™ SICCO™ Auto-Handschuhbox mit Transferkammer
Auto-Handschuhbox mit Transferkammer aus Acrylglas, Aluminium und Polyethylen.
Marke: Bohlender™ V1755-08
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aluminiumrahmen mit Einsätzen aus Acrylglas, Bodenplatte aus Polyethylen
- Fronteinsatz mit zwei Handschuhanschlüssen und einem Paar Naturkautschuk-Handschuhe Größe 9
- Zwei Kabeldurchführungen auf der Rückseite (oben links und oben rechts), einschließlich je einem Hygrometer im Arbeitsbereich und einem in der Transferkammer
- Transferkammer mit zwei Türen, Außentür mit Riegel, um versehentliches Öffnen zu verhindern
- Das Tablett wird beim Öffnen der Tür in den Arbeitsbereich gefahren, um das Herausnehmen eingesetzter Produkte zu erleichtern
- Automatische Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Arbeitsbereich und in der Transferkammer auf unter 20 % durch automatische Trocknungseinheiten an der Rückseite des Arbeitsbereichs und Trockenmittelkartuschen an der Außenwand der Transferkammer
- Trockenmittelkartuschen können bei Sättigung zur Regeneration ausgetauscht werden
- Ein elektrischer Netzanschluss 230 V/50 Hz ist erforderlich.
- Robuste und leichte Aluminiumkonstruktion
- Hervorragende Rundumsicht
- Antirutsch-Gummifüße
- Kabeldurchführungen für elektrische Geräte
- Große Frontöfffnung
- Automatische Trocknung (manuelle Regeneration des Trockenmittels ist nicht erforderlich)
- Konstant niedrige Luftfeuchtigkeit im Innenraum zwischen 20 % und 30 %
- Transferkammer zum Einführen weiterer Produkte
Spezifikation
Acrylglas, Aluminium, Polyethylen | |
21 in. | |
540 mm | |
26 in. | |
650 mm | |
44 lb. | |
48 in. | |
1210 mm |
24 in. | |
600 mm | |
28 in. | |
700 mm | |
290 l | |
20 kg | |
33 in. | |
850 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bohlender™ SICCO™ Auto-Handschuhbox mit Transferkammer > Handschuhbox mit Transferkammer; Material:Acrylglas, Aluminium, Polyethylen; Fassungsvermögen:290 l; Tiefe außen (metrisch):600 mm; Höhe außen (metrisch):700 mm; Breite außen (metrisch):1210 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur