Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Dokumentation für die Zentrifugationsvalidierung und Temperaturkartierung
Für OEM-Dienstleister sind alle Protokolle zur Optimierung der Effizienz in jeder Dokumentation für die Thermo Scientific Zentrifugationsvalidierung sowie für Zyklustests von Tischzentrifugen, Mikrozentrifugen, Bioprocessing, klinische und Standard-Standzentrifugen enthalten: Thermo Scientific, Sorvall
Marke:  Unity Lab Services™ IOPQDOCE89003492
Artikelnummer. 15537494
  • 1840.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dokumentation zu IQ/OQ/Zyklustests, die gesetzliche Anforderungen und Branchenstandards für die Gerätekonformität erfüllt. Unsere Dokumente werden durch jährliche Überprüfungen auf dem neuesten Stand gehalten. Wir arbeiten direkt mit unseren Produktexperten zusammen, um die aktuellsten Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thermo Scientific Zentrifugation einschließlich Tischzentrifugen, Mikro-, Bioprocessing-, klinische und Standard-Standzentrifugen: Thermo Scientific Sorvall
Nur Dokumentation für Folgendes, Serviceleistungen nicht enthalten: Die Validierung (IQ/OQ) umfasst ein standardisiertes Protokollverfahren, IQ: Überprüfung der Installations- und Umgebungsbedingungen, OQ: Überprüfung des Betriebs gemäß den Spezifikationen, Durchführung der min./max. Drehzahl, kurze/längere Zeit und Temperaturprüfung (bei gekühlten Modellen). Zyklustests: Point-in-Time-Testverfahren vordefinierter Dauer, bei Kalibrierungs- und routinemäßiger Drehzahl, Zeit und Temperatur oberhalb der jeweiligen spezifischen Überwachungsparameter.
Eine Liste der normalen und der erweiterten Serviceregion erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner vor Ort.
Dokumentation für IQ/OQ/Zyklustests
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Dokumentation für die Zentrifugationsvalidierung und Temperaturkartierung >