Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ Javelin™ AX-Schutzsäulen
Gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
454.92 CHF - 536.03 CHF
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11513301
|
Thermo Scientific™
73105-012106 |
2.1 mm | 10 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11523301
|
Thermo Scientific™
73105-014006 |
4 mm | 10 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11533301
|
Thermo Scientific™
73105-022106 |
2.1 mm | 20 mm |
536.03 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
- Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
- Schwache Anionenaustauschphase für viele geladene Spezies
- 300 Å Porengröße für verbesserte Protein- und Peptidtrennung
- Geeignet für die Retention und Trennung stark polarer Substanzen durch HILIC-Chromatographie
- Überragende Stabilität unter anspruchsvollen pH-Bedingungen
Spezifikation
5 μm | |
AX |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BioBasic™ Javelin™ AX-Schutzsäulen