Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ Javelin™ AX-Schutzsäulen
Gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
Marke:  Thermo Scientific™ 73105-022106
533.36 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11533301
  • 536.03 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
  • Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
Eigenschaften der BioBasic AX Festphase
  • Schwache Anionenaustauschphase für viele geladene Spezies
  • 300 Å Porengröße für verbesserte Protein- und Peptidtrennung
  • Geeignet für die Retention und Trennung stark polarer Substanzen durch HILIC-Chromatographie
  • Überragende Stabilität unter anspruchsvollen pH-Bedingungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 μm
20 mm
2.1 mm
AX
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BioBasic™ Javelin™ AX-Schutzsäulen > Partikelgröße: 5 μm; 20x2.1 mm ID