Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 Javelin™ Schutzsäulen
Gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
456.52 CHF
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11548720
|
Thermo Scientific™
70105-012106 |
2,1 mm | 10 mm |
456.52 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11553231
|
Thermo Scientific™
70105-022106 |
2,1 mm | 20 mm |
456.52 CHF
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
- Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand festzuziehen und liefert eine maximale Effizienz
- Die patentierte halterfreie Bauweise ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
- Ligand auf 100 Å-Silika
- Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
Bestellinformation
Für andere Thermo Scientific-Phasen sind Javelin-Schutzvorrichtungen erhältlich. Weitere Informationen hält unser Kundendienst bereit.
Spezifikation
C18 |