Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 Javelin™ Schutzsäulen
Gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
Marke: Thermo Scientific™ 70105-012106
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Description
Gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
- Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand festzuziehen und liefert eine maximale Effizienz
- Die patentierte halterfreie Bauweise ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
- Ligand auf 100 Å-Silika
- Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
Order Info
Für andere Thermo Scientific-Phasen sind Javelin-Schutzvorrichtungen erhältlich. Weitere Informationen hält unser Kundendienst bereit.
Specifications
5 μm | |
2,1 mm | |
BetaSil |
10 mm | |
C18 |