Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 Javelin™ Schutzsäulen
Gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
Marke:  Thermo Scientific™ 70105-022106
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11553231
  • 477.62 CHF / 4 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
  • Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand festzuziehen und liefert eine maximale Effizienz
  • Die patentierte halterfreie Bauweise ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
Eigenschaften der BetaSil C18-Festphase
  • Ligand auf 100 Å-Silika
  • Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
Bestellinformation
Für andere Thermo Scientific-Phasen sind Javelin-Schutzvorrichtungen erhältlich. Weitere Informationen hält unser Kundendienst bereit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3 μm
2,1 mm
BetaSil
20 mm
C18