Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Kohlenstoffbeladung: 20 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Thermo Scientific™ 70105-304030
952.84 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11532971
  • 957.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
  • 100 Å hochreines Silika
  • Hohe Oberflächen- und Phasenbelastung
  • Die dichte Bindung führt zu ausgezeichneter Reproduzierbarkeit und Stabilität
  • Sehr gute Ergebnisse mit Säuren, Basen und neutralen Verbindungen
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparativer Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
HPLC
5800 psi (400 bar)
2 bis 7,5
310 m²/g
L1
Beta
20 %
Ja
4 mm
300 mm
5 μm
100 Å
80 °C
C18
Silika, kugelförmig, vollständig porös
Umkehrphase
Umkehrphase
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße >