Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen Nachfülleinsätze
GREENER_CHOICE
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Marke:  Thermo Scientific™ 2739-RI
98.51 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12845063
  • 130.00 CHF / 960 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Pipettieren mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie jedes Mal von Ihrer Pipette erwarten - mit den Thermo Scientific™ SoftFit L™ Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
  • Nachfülleinsätze sind eine umweltfreundliche Verpackungsoption, die Kunststoffabfälle und Lagerraum reduziert
  • Kompatibel mit leeren SoftFit L Racks
  • Farbkodierte Einsätze ermöglichen eine schnelle Identifikation des Spitzenvolumens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
300 l, mit Filter, steril, Nachfüllpackung
Gefiltert
Naturfarben
2,26 in.
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin
Universal
Rainin™ LTS™ LiteTouch™
300 μl
Steril
300 l
5,75 cm
Nachfüllpackung
Orange
SoftFit L
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ART™ Barriere-Pipettenspitzen Nachfülleinsätze > 300 μl