Learn More
Thermo Scientific™ Adapter für Festwinkelrotoren für Stratos Zentrifugen
Thermo Scientific™ Mikrozentrifugen gewährleisten dank ihrer außergewöhnlichen Vielseitigkeit die Trennung von Mikrovolumen mit passenden Adaptern für den Thermo Scientific™ 24 x 1.5/2.0 ml-Rotor ml Rotor mit aerosoldichtem ClickSeal Deckel.
70.40 CHF - 313.56 CHF
Produkte 4
Produktcode Marke Fassungsvermögen Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10751313
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75002971
1 x 16 mL Tubes Festwinkelrotor für die Stratus-Zentrifuge
313.56 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11846340
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
76003250
24 x 0,2 ml 24 x 1.5/2.0 ml Rotor mit aerosoldichtem ClickSeal Deckel
70.40 CHF
24 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11826340
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
76003251
24 x 0,25/0,4 ml 24 x 1.5/2.0 ml Rotor mit aerosoldichtem ClickSeal Deckel
220.10 CHF
24 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11836340
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
76003252
24 x 0,5/0,6 ml 24 x 1.5/2.0 ml Rotor mit aerosoldichtem ClickSeal Deckel
70.55 CHF
24 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Mikrozentrifugen für die Trennung von Mikrovolumen zeichnen sich durch eine hervorragende Vielseitigkeit aus. Durch Adapter für den Thermo Scientific™ 24 x 1.5/2.0 ml-Rotor mit ClickSeal Bioabdichtungsdeckel wird diese Vielseitigkeit nochmals ausgebaut.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Adapter für Festwinkelrotoren für Stratos Zentrifugen