Learn More
Thermo Scientific™ Adapter für Festwinkelrotoren für Stratos Zentrifugen
Thermo Scientific™ Mikrozentrifugen gewährleisten dank ihrer außergewöhnlichen Vielseitigkeit die Trennung von Mikrovolumen mit passenden Adaptern für den Thermo Scientific™ 24 x 1.5/2.0 ml-Rotor ml Rotor mit aerosoldichtem ClickSeal Deckel.
Marke: Thermo Scientific™ 76003252
67.02 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Mikrozentrifugen für die Trennung von Mikrovolumen zeichnen sich durch eine hervorragende Vielseitigkeit aus. Durch Adapter für den Thermo Scientific™ 24 x 1.5/2.0 ml-Rotor mit ClickSeal Bioabdichtungsdeckel wird diese Vielseitigkeit nochmals ausgebaut.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
Höchstdrehzahl: 14,800, Max. RZB: 21,100 | |
24 x 0,5/0,6 ml | |
21100 | |
0,6/0,5 ml |
Mikroröhrchen | |
24 x 1.5/2.0 ml Rotor mit aerosoldichtem ClickSeal Deckel | |
14800 |