Learn More
Thermo Scientific™ Adapter für Ausschwingrotor, 4 Plätze
Für zusätzliche Verarbeitungsvielseitigkeit
91.00 CHF - 160.80 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Ausschwingrotor
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Röhrchentyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Röhrchentyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
10759612
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75007542
50 ml-Röhrchen
98.84 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10294434
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75007545
7 ml-Röhrchen
93.62 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10698802
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75007544
15 ml-Blutentnahmeröhrchen
96.83 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10076261
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75007547
Mikroröhrchen
160.80 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10688802
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75007557
Falcon
91.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10699762
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75007556
50 ml-Falcon-Röhrchen
96.73 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für zusätzliche Verarbeitungsvielseitigkeit
  • Maximale Röhrchengröße: 30 x 117 mm
Bestellinformation
Bestellung von 4-Platz-Ausschwingrotor (75-007-591) mit runden Bechern (75-007-555). Die Adapter werden einzeln verkauft; bestellen Sie eine bestimmte Menge für die Ausrüstung des Rotors. Hinweis: Für den konischen Adapter zu 50 ml (75-007-556) werden Gummipolster benötigt (im Lieferumfang der Becher enthalten). Entfernen Sie die Polster, wenn Sie Adapter in anderen Größen verwenden.
Spezifikation
Spezifikation
Ausschwingrotor
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Adapter für Ausschwingrotor, 4 Plätze