Learn More
Thermo Scientific™ Adapter für Ausschwingrotor, 4 Plätze
Für zusätzliche Verarbeitungsvielseitigkeit
Marke: Thermo Scientific™ 75007547
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für zusätzliche Verarbeitungsvielseitigkeit
- Maximale Röhrchengröße: 30 x 117 mm
Bestellinformation
Bestellung von 4-Platz-Ausschwingrotor (75-007-591) mit runden Bechern (75-007-555). Die Adapter werden einzeln verkauft; bestellen Sie eine bestimmte Menge für die Ausrüstung des Rotors. Hinweis: Für den konischen Adapter zu 50 ml (75-007-556) werden Gummipolster benötigt (im Lieferumfang der Becher enthalten). Entfernen Sie die Polster, wenn Sie Adapter in anderen Größen verwenden.
Spezifikation
Mikroröhrchen | |
Ausschwingrotor | |
2 mL |