Learn More
Thermo Scientific™ Einzelröhrchen, 0.2 ml
0.2 ml-Einzelröhrchen mit angebrachten flachen oder gewölbten Schnappverschlüssen, in verschiedenen Farben lieferbar
Marke:  Thermo Scientific™ AB-0337/B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10495743
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die 0.2 ml-Einzelröhrchen mit integriertem “Schnappverschluss” eignen sich für 0.2 ml-Thermocyclerblöcke Ihr maximales Volumen im verschlossenen Zustand beträgt 0.25 ml. Diese Einzelröhrchen zeichnen sich durch ihre dünnwandige Konstruktion aus nicht recyceltem Polypropylen aus. Die Röhrchen werden unter Reinraumbedingungen gefertigt und sind damit frei von Verunreinigungen, welche sich auf die Untersuchungsergebnisse auswirken könnten. Sie sind in verschiedenen Farben mit flachen oder gewölbten Verschlüssen erhältlich.
Die Thermo Scientific 0.2 ml-Einzelröhrchen mit integriertem ”Schnappverschluss“ eignen sich für 0.2 ml-Thermocyclerblöcke. Ihr maximales Volumen im verschlossenen Zustand beträgt 0.25 ml. Diese Einzelröhrchen zeichnen sich durch ihre dünnwandige Konstruktion aus nicht recyceltem Polypropylen aus. Die Röhrchen werden unter Reinraumbedingungen gefertigt und sind damit frei von Verunreinigungen, welche sich auf die Untersuchungsergebnisse auswirken könnten. Sie sind in verschiedenen Farben mit flachen oder gewölbten Verschlüssen erhältlich.
Besondere Eigenschaften:
• Geeignet für 0.2 ml-Thermocyclerblöcke
• Maximales Volumen im verschlossenen Zustand: 0.25 ml
Integrierter Schnappverschluss
• Erhältlich mit flachen oder gewölbten Verschlüssen
Anwendungsbereiche
• PCR
• Probenlagerung
Gefahrstoffe: Nein
>Lagerbedingungen: Umgebungsbedingungen
PCR, Probenlagerung
Certifications
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNasen und DNasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RNase, Dnase and human DNA free
0.2 mL
Thermocycler-Blöcke, 0.2 ml, für PCR-Anwendungen und zur Probenaufbewahrung
Domed Cap
Dünnwandige PCR-Röhrchen
Blau
1000 Karton
Polypropylen
Tube
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Einzelröhrchen, 0.2 ml > Blue; Dome cap