Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Reaktionsröhrchen mit Verschluss, 0,2 ml
Entwickelt für maximale Probenwiederfindung
Marke: Applied Biosystems™ N8010540
119.85 CHF gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: 1000 MicroAmp Reaktionsröhrchen mit Verschlusskappen, 0.2 ml.
Beschreibung
Zur Verwendung mit Applied Biosystems 0,2 ml-Thermocyclern, einschließlich Veriti™ 96-Well Thermocycler, GeneAmp™ PCR-System 9700 und Applied Biosystems 2720 Thermocycler. Optimal für präzise PCR entwickelt.
- Einheitliche Kunststoffdicke für gleichmäßige Erwärmung und Kühlung und präzise Ergebnisse
- Unverlierbarer Deckel mit Positiv-Klick-Verschluss gewährleistet ordnungsgemäßen Sitz
- Polierte Oberfläche und konischer Boden ermöglichen maximale Rückgewinnung der Proben
- Erhältlich in wirtschaftlichen Großpackungen
- Außergewöhnliche Temperaturgenauigkeit und -homogenität für schnelle, ölfreie PCR-Amplifikationen mit unseren 0,2 ml, 96-Well-Thermocyclern
- Wird strengen Qualitätstests unterzogen, um reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten
- Erhältlich als durchsichtig oder farbig und in Großpackungen
- Empfohlenes maximales Reaktionsvolumen: 100 μl
PCR, PRC und Echtzeit-PCR
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
0,2 ml | |
1000 Röhrchen | |
MicroAmp™ | |
Enthält 1.000 MicroAmp™ Reaktionsröhrchen mit Kappen, 0,2 ml. Das empfohlene maximale Reaktionsvolumen beträgt 100 µl. Bei Raumtemperatur lagern. | |
Raumtemperatur | |
96 | |
Reaktionsröhrchen |
Naturfarben | |
0,25 ml | |
Thermocycler | |
Polypropylen | |
Schnell | |
Gewölbte Kappen | |
1.000 Röhrchen |