Learn More
Thermographic Measurements Ltd MESSPUNKT 37°C
Ändern Sie die Farbe dauerhaft, um die maximale erreichte Temperatur anzuzeigen. TMC Hallcrest™ Thermax™ Messanzeiger bieten ein schnelles und einfaches Temperaturüberwachungssystem basierend auf einer firmeneigenen Farbwechseltechnologie.
Marke: Thermographic Measurements Ltd M01ETHE132D01P1
Beschreibung
- Kostengünstig und einfach zu verwenden.
- Sofortige Reaktion.
- Der permanente Farbwechsel zeichnet die höchste erreichte Temperatur auf.
- Beständig gegen Öl, Wasser und Dampf.
- Genauigkeitstoleranzen (29–99 °C (+/- 1 °C)/100–154 °C (+/- 1.5 °C) 160–290 °C (+/- 1 %+ 1 °C).
- Verkauft in Einheiten von 50.
Spezifikation
ISO 9001 | |
Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie | |
13 mm | |
12 mm | |
2 bis 5 s | |
9 g | |
Irreversible Temperaturanzeige | |
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 132°C (270°F) | |
132 °C | |
132 °C | |
132°C | |
Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung | |
Single Temperature | |
13 mm |
Single-use | |
0.51 in. | |
40 bis 60% | |
Polyester, Acrylklebstoff | |
Wachs-Schmelz-Technologie | |
0.51 Zoll | |
0.51 in. | |
270 °F | |
270 °F | |
270°F | |
Yes | |
±1 °C | |
132 °C; 270 °F | |
Dual °C (°F) |
Gekühlt lagern