Learn More
Trajan™ BP10 (1701) GC-Kapillarsäulen
Speziell für die Trennung von Organochlor-Pestiziden entwickelt, die in EPA-Methoden 608 und 8081 aufgeführt sind
Marke:  Trajan™ 054268
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10761654
  • 665.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
  • Hochinerte Säule
  • Geringes Säulenbluten
  • Kann mit Lösungsmittel gespült werden
  • Ideal für die EPA-Methoden 608 und 8081, Pestizide, Herbizide und Pharmazeutika
Spezifikation
Spezifikation
280/300 °C
14 % Cyanopropylphenylpolysiloxan
Suchtstoffanalyse, Pestizid- und Herbizidanalysen, Drogen, Pharmazeutische Analyse
0,5 μm
Forte™ BP10 (1701)
Quarzglas
0,32 mm
Gehäuse G46
-20° C bis +280/300°°C
25 m
Mäßig polar
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan™ BP10 (1701) GC-Kapillarsäulen > Filmdicke: 0.50 μm Innendurchmesser: 0.32 mm; Länge: 25 m