Learn More
Brady™ Für den Thermotransferdruck geeignete Etiketten
Unser B-494 Polyester-Etikett ermöglicht die zuverlässige Kennzeichnung und Nachverfolgung von Laborproben.
216.00 CHF - 1000.00 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp | Acryl |
---|---|
Ausführung | Glanz |
Format | Rolle |
Material | Polyester |
Printable Sides | Vorderseite |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17190501
|
Brady™
306983 |
9,53 mm | Gelb, Weiß | 3000 Etiketten/Rolle |
216.00 CHF
3000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17100511
|
Brady™
306984 |
9,53 mm | Rot, Weiß | 3000 Etiketten/Rolle |
216.00 CHF
3000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17110511
|
Brady™
306985 |
9,53 mm | Rosa, Weiß | 3000 Etiketten/Rolle |
216.00 CHF
3000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17120511
|
Brady™
306986 |
9,53 mm | Orange, Weiß | 3000 Etiketten/Rolle |
216.00 CHF
3000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17130511
|
Brady™
306987 |
9,53 mm | Grün, Weiß | 3000 Etiketten/Rolle |
216.00 CHF
3000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17140511
|
Brady™
306988 |
9,53 mm | Blau, Weiß | 3000 Etiketten/Rolle |
216.00 CHF
3000 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17130501
|
Brady™
306977 |
12,70 mm | Gelb, Weiß | 2500 Etiketten/Rolle |
258.00 CHF
2500 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17140501
|
Brady™
306978 |
12,70 mm | Rot, Weiß | 2500 Etiketten/Rolle |
258.00 CHF
2500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17150501
|
Brady™
306979 |
12,70 mm | Rosa, Weiß | 2500 Etiketten/Rolle |
258.00 CHF
2500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17160501
|
Brady™
306980 |
12,70 mm | Orange, Weiß | 2500 Etiketten/Rolle |
258.00 CHF
2500 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17170501
|
Brady™
306981 |
12,70 mm | Grün, Weiß | 2500 Etiketten/Rolle |
258.00 CHF
2500 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17180501
|
Brady™
306982 |
12,70 mm | Blau, Weiß | 2500 Etiketten/Rolle |
258.00 CHF
2500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17150511
|
Brady™
306989 |
12,70 mm | Gelb, Weiß | 3000 Etiketten/Rolle |
354.00 CHF
3000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17160511
|
Brady™
306990 |
12,70 mm | Rot, Weiß | 3000 Etiketten/Rolle |
354.00 CHF
3000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17170511
|
Brady™
306991 |
12,70 mm | Rosa, Weiß | 3000 Etiketten/Rolle |
354.00 CHF
3000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17180511
|
Brady™
306992 |
12,70 mm | Orange, Weiß | 3000 Etiketten/Rolle |
354.00 CHF
3000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17190511
|
Brady™
306993 |
12,70 mm | Grün, Weiß | 3000 Etiketten/Rolle |
354.00 CHF
3000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17100521
|
Brady™
306994 |
12,70 mm | Blau, Weiß | 3000 Etiketten/Rolle |
354.00 CHF
3000 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17170491
|
Brady™
306971 |
12,70 mm | Gelb, Weiß | 10.000 Etiketten/Rolle |
1000.00 CHF
10000 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17180491
|
Brady™
306972 |
12,70 mm | Rot, Weiß | 10.000 Etiketten/Rolle |
1000.00 CHF
10000 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17190491
|
Brady™
306973 |
12,70 mm | Rosa, Weiß | 10.000 Etiketten/Rolle |
1000.00 CHF
10000 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17100501
|
Brady™
306974 |
12,70 mm | Orange, Weiß | 10.000 Etiketten/Rolle |
1000.00 CHF
10000 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17110501
|
Brady™
306975 |
12,70 mm | Grün, Weiß | 10.000 Etiketten/Rolle |
1000.00 CHF
10000 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17120501
|
Brady™
306976 |
12,70 mm | Blau, Weiß | 10.000 Etiketten/Rolle |
1000.00 CHF
10000 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17110491
|
Brady™
306965 |
25,40 mm | Gelb, Weiß | 3000 Etiketten/Rolle |
446.00 CHF
3000 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17120491
|
Brady™
306966 |
25,40 mm | Rot, Weiß | 3000 Etiketten/Rolle |
446.00 CHF
3000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17130491
|
Brady™
306967 |
25,40 mm | Rosa, Weiß | 3000 Etiketten/Rolle |
446.00 CHF
3000 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17140491
|
Brady™
306968 |
25,40 mm | Orange, Weiß | 3000 Etiketten/Rolle |
446.00 CHF
3000 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17150491
|
Brady™
306969 |
25,40 mm | Grün, Weiß | 3000 Etiketten/Rolle |
446.00 CHF
3000 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17160491
|
Brady™
306970 |
25,40 mm | Blau, Weiß | 3000 Etiketten/Rolle |
446.00 CHF
3000 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Das Etikett bleibt zuverlässig haften und stets gut lesbar, auch wenn es Chemikalien ausgesetzt oder in Flüssigstickstoff aufbewahrt wird.
- Das Etikett wird unter der Oberfläche bedruckt, sodass die Farbe nicht verblasst oder verwischt und somit langfristig ein schnelles Identifizieren von Proben ermöglicht.
Spezifikation
Acryl | |
Rolle | |
Vorderseite | |
Unsteril | |
-320,8 °F bis +158 °F | |
0,0762 mm |
Glanz | |
Polyester | |
Etiketten | |
-196 °C | |
-196 °C° bis +70 °C° |