Learn More
Brady™ Für den Thermotransferdruck geeignete Etiketten
Unser B-494 Polyester-Etikett ermöglicht die zuverlässige Kennzeichnung und Nachverfolgung von Laborproben.
Marke:  Brady™ 306993
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17190511
  • 354.00 CHF / 3000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das Etikett bleibt befestigt und lesbar, selbst wenn es Chemikalien ausgesetzt oder in flüssigem Stickstoff gelagert wird
  • Dank des Untergrunddrucks wird der Farbcode des Etiketts nicht verblassen, verschmieren oder verwischen und sorgt auch lange nach dem Drucken für eine schnelle Probenerkennung
Spezifikation
Spezifikation
THT-306-494-3-GN
Grün, Weiß
Rolle
Vorderseite
Etiketten
BBP™11 Etikettendrucker; BBP™12 Etikettendrucker; Etikettendrucker der Brady IP™ Serie; BradyPrinter i5100 Industrie-Etikettendrucker; BradyPrinter i7100 Industrie-Etikettendrucker; THT Drucker mit 76 mm-Kern
3000 Etiketten/Rolle
-196 °C° bis +70 °C°
15,24 mm
12,70 mm
25,40 mm
11,18 mm
Acryl
Glanz
Polyester
Thermotransfer
Unsteril
-196 °C
-320,8 °F bis +158 °F
0,0762 mm
0,5 in.
1 in.
12,70 mm