Learn More
Brady™ Für den Thermotransferdruck geeignete Etiketten
Unser B-494 Polyester-Etikett ermöglicht die zuverlässige Kennzeichnung und Nachverfolgung von Laborproben.
Marke: Brady™ 306984
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das Etikett bleibt befestigt und lesbar, selbst wenn es Chemikalien ausgesetzt oder in flüssigem Stickstoff gelagert wird
- Dank des Untergrunddrucks wird der Farbcode des Etiketts nicht verblassen, verschmieren oder verwischen und sorgt auch lange nach dem Drucken für eine schnelle Probenerkennung
Spezifikation
THT-304-494-3-RD | |
Rot, Weiß | |
Rolle | |
Vorderseite | |
Etiketten | |
BBP™11 Etikettendrucker; BBP™12 Etikettendrucker; Etikettendrucker der Brady IP™ Serie; BradyPrinter i5100 Industrie-Etikettendrucker; BradyPrinter i7100 Industrie-Etikettendrucker; THT Drucker mit 76 mm-Kern | |
3000 Etiketten/Rolle | |
-196 °C° bis +70 °C° | |
12,70 mm | |
9,53 mm | |
25,40 mm | |
9,53 mm |
Acryl | |
Glanz | |
Polyester | |
Tintenstrahl | |
Unsteril | |
-196 °C | |
-320,8 °F bis +158 °F | |
0,0762 mm | |
0,375 in. | |
1 in. | |
9,53 mm |