Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printable Flags, 76 mm Core
Flags for Thermal Transfer Printers.
153.00 CHF - 279.00 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp | Acrylic |
---|---|
Farbe | White |
Ausführung | Matt |
Material | Polypropylene (B-425A) |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Etiketten pro Zeile | Vertikale Wiederholung (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Etiketten pro Zeile | Vertikale Wiederholung (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11568624
|
Brady™
217022 |
BBP™11, BBP™12, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus Series, IP™ Series, THT 76 mm Core Printers | 1 | 26 mm |
279.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11578624
|
Brady™
217023 |
BBP™11, BBP™12, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus Series, IP™ Series, THT 76 mm Core Printers | 2 | 46 mm |
279.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11588624
|
Brady™
217024 |
BBP™11, BBP™12, BradyPrinter PR Plus Series | 1 | 26 mm |
153.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11598624
|
Brady™
217025 |
BBP™11, BBP™12, BradyPrinter PR Plus Series | 2 | 46 mm |
153.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Excellent solvent resistance
- For smooth surfaces
- Permanent adhesive
Spezifikation
Acrylic | |
Matt | |
Unsteril | |
Rechteck | |
0.11 mm | |
30 mm |
White | |
Polypropylene (B-425A) | |
Asset Tracking, Barcode Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory Labeling, Laboratory Labeling | |
-70°C to +80°C | |
30 mm | |
10 mm |