Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printable Flags, 76 mm Core
Flags for Thermal Transfer Printers.
Marke: Brady™ 217023
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Excellent solvent resistance
- For smooth surfaces
- Permanent adhesive
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Acrylic | |
Matt | |
Thermotransfer | |
Asset Tracking, Barcode Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory Labeling, Laboratory Labeling | |
33 mm | |
2500 Etiketten | |
-70°C to +80°C | |
46 mm | |
30 mm | |
10 mm |
THTFT-01-425 | |
White | |
Polypropylene (B-425A) | |
Unsteril | |
BBP™11, BBP™12, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus Series, IP™ Series, THT 76 mm Core Printers | |
2 | |
Rechteck | |
0.11 mm | |
30 mm | |
10 mm |