Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printable Flags, 76 mm Core
Flags for Thermal Transfer Printers.
Marke:  Brady™ 217022
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11568624
  • 279.00 CHF / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Excellent solvent resistance
  • For smooth surfaces
  • Permanent adhesive
Spezifikation
Spezifikation
Acrylic
Matt
Unsteril
BBP™11, BBP™12, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus Series, IP™ Series, THT 76 mm Core Printers
2500 Etiketten
-70°C to +80°C
26 mm
30 mm
White
Polypropylene (B-425A)
Asset Tracking, Barcode Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory Labeling, Laboratory Labeling
1
Rechteck
0.11 mm
30 mm
10 mm